Cloruro de talio (I) ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11839.06
11839.14
11839.22
11839.06EA
85.1
EUR
11839.06
11839.14
11839.22
Cloruro de talio (I) ≥99.999% (metals basis)
Cloruro de talio (I)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: Powder
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Formula:
ClTl Pto. Ebullición: 720 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 430 °C Densidad: 7,0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011274 Núm. CAS: 7791-12-0 EINECS: 232-241-4 UN: 1707 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9260 |