Cloruro de talio (I), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thallium chloride
Ampuled under argon
35721.06
35721.14
35721.06EA
208
EUR
35721.06
35721.14
Cloruro de talio (I), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Cloruro de talio (I)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Formula:
ClTl MW: 239.84 g/mol Pto. Ebullición: 720 Pto. de fusión: 430 Densidad: 7.0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011274 Núm. CAS: 7791-12-0 EINECS: 232-241-4 UN: 1707 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,9260 |