Mercaptamina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoethanethiol
A0648-500G A0648-25G
TCIAA0648-500GEA 276 EUR
TCIAA0648-500G TCIAA0648-25G
Mercaptamina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Mercaptamina
Formula: C₂H₇NS
MW: 77.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008196
Núm. CAS: 60-23-1
EINECS: 200-463-0
Índice Merck: 14,02779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a55bfc80f3fcb7b12f93fd0642f2cda306a316&vid=87a55bfc80f3fcb7b12f93fd0642f2cda306a316&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C