(±)-2-Bromobutirato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1462.0500 B1462-25G B1462-500G
TCIAB1462.0500EA 0 EUR
TCIAB1462.0500 TCIAB1462-25G TCIAB1462-500G
(±)-2-Bromobutirato de metilo ≥97.0% (por GC)
(±)-2-Bromobutirato de metilo
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00009666
Núm. CAS: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e6f0b72747f239e917595268fe1636d6f2cd62&vid=f1e6f0b72747f239e917595268fe1636d6f2cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %