Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1360-1G C1360-5G
TCIAC1360-1GEA 65 EUR
TCIAC1360-1G TCIAC1360-5G
Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Número MDL: MFCD00191400
Núm. CAS: 5470-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6676fb5bf3d83cc7c44c6632faf7b7a26d0c037b&vid=6676fb5bf3d83cc7c44c6632faf7b7a26d0c037b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency