4-Cloroindolina-2,3-diona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chloroindoline-2,3-dione
C1870-25G C1870-5G
TCIAC1870-25GEA 113 EUR
TCIAC1870-25G TCIAC1870-5G
4-Cloroindolina-2,3-diona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Pto. de fusión: 258°C
Número MDL: MFCD00129178
Núm. CAS: 6344-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=783ef5d7f2b03a36b6c0d0b5d2835ece0d941fdd&vid=783ef5d7f2b03a36b6c0d0b5d2835ece0d941fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %