Ácido 2,5-dicloroisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2599-500MG D2599-5G
TCIAD2599-500MGEA 33 EUR
TCIAD2599-500MG TCIAD2599-5G
Ácido 2,5-dicloroisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,5-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Número MDL: MFCD00466640
Núm. CAS: 88912-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2fc6aa75d052ac516dd5c304ce3f5bac27b7d4e&vid=f2fc6aa75d052ac516dd5c304ce3f5bac27b7d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency