Ácido 3,5-dicloroisonicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2600-1G D2600-5G
TCIAD2600-1GEA 26 EUR
TCIAD2600-1G TCIAD2600-5G
Ácido 3,5-dicloroisonicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Número MDL: MFCD01861975
Núm. CAS: 13958-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04d10e59e774a8a5a8bb8bcc4b4bdf4b9e2bad7d&vid=04d10e59e774a8a5a8bb8bcc4b4bdf4b9e2bad7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol (50vol%) very faint turbidity