Metacrilato de octadecilo ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid Stearyl ester, Octadecyl Methacrylate, Stearyl Methacrylate, Methacrylic acid Octadecyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0593-25G M0593-400G
TCIAM0593-25GEA 17 EUR
TCIAM0593-25G TCIAM0593-400G
Metacrilato de octadecilo ≥97.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de octadecilo
Formula: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338.57 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 191°C
Número MDL: MFCD00026683
Núm. CAS: 32360-05-7
EINECS: 251-013-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde19bfb96f7e2c53cdab70004edca070bb83b2d&vid=cde19bfb96f7e2c53cdab70004edca070bb83b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %