Fenilacetamida ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Phenylacetamide
P0120-25G P0120-500G
TCIAP0120-25GEA 28 EUR
TCIAP0120-25G TCIAP0120-500G
Fenilacetamida ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Fenilacetamida
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Número MDL: MFCD00059193
Núm. CAS: 103-81-1
EINECS: 203-147-0
Índice Merck: 14,07266
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164040ad4351aae3c277498adbc5e90eb0561a72&vid=164040ad4351aae3c277498adbc5e90eb0561a72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C