Fluoruro de talio (I) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
78111.14
78111.22
78111.14EA
224
EUR
78111.14
78111.22
Fluoruro de talio (I) ≥97%
Fluoruro de talio (I)
Purity: 97%
CAS No.: 7789-27-7
Molecular Formula: TlF
Formula Weight: 223.37
Physical Form: Crystalline
Density: 8.36
Boiling Point: 655°
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,9262
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00049607
Formula:
FTl Pto. Ebullición: 655 °C Pto. de fusión: 315 °C Densidad: 8,36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049607 Núm. CAS: 7789-27-7 EINECS: 232-154-1 UN: 1707 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9262 |