Ioduro de talio (I), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallium iodide
Ampuled under argon
35722.09 35722.18 35722.30
35722.09EA 113 EUR
35722.09 35722.18 35722.30
Ioduro de talio (I), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Ioduro de talio (I)
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-30-9 Molecular Formula: TlI Formula Weight: 331.27 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 7.1 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 440° Boiling Point: 824° Merck Reference: 14,9264 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011279
Formula: ITl
Pto. Ebullición: 824 °C
Pto. de fusión: 440 °C
Densidad: 7,1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011279
Núm. CAS: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9264