Ioduro de talio (I) ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallium iodide
43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 107 EUR
43001.09 43001.18 43001.36
Ioduro de talio (I) ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Ioduro de talio (I)
Formula: ITl
Pto. Ebullición: 824 °C
Pto. de fusión: 440 °C
Densidad: 7,1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011279
Núm. CAS: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9264