Nitrato de talio (I) 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
265590250 265591000
ACRO265590250EA 103 EUR
ACRO265590250 ACRO265591000
Nitrato de talio (I) 99.5%
Nitrato de talio (I)
Formula: NO₃Tl
Pto. Ebullición: 433 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 206 °C
Densidad: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011280
Núm. CAS: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09400
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm