Trióxido de diboro 98% -40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: di-Boro trióxido, Anhídrido bórico
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 97.5 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
Trióxido de diboro 98% -40 mesh
Trióxido de diboro
Formula: B₂O₃
MW: 69.62 g/mol
Pto. Ebullición: 1860 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 2.46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011315
Núm. CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
IR: 01-2119486655-24
Índice Merck: 13,01327
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)