Trióxido de diboro, Wasser_0,02 99,999 Metals basis, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
di-Boro trióxido, Anhídrido bórico
11159.QE
11159.QH
11159.QEEA
119
EUR
11159.QE
11159.QH
Trióxido de diboro, Wasser_0,02 99,999 Metals basis, Puratronic®
Trióxido de diboro
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Cylinder, 3.7cm dia, 32g/cylinder
Density: 2.46 +/- 0.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)
Formula:
B₂O₃ MW: 69.62 g/mol Pto. Ebullición: 1860 °C Pto. de fusión: ∼450 °C Densidad: 2.46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011315 Núm. CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 IR: 01-2119486655-24 Índice Merck: 14,1337 |