Trióxido de diboro ≥97.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
di-Boro trióxido, Anhídrido bórico
12290.36
12290.A3
12290.A9
12290.36EA
45.8
EUR
12290.36
12290.A3
12290.A9
Trióxido de diboro ≥97.5%
Trióxido de diboro
Purity: 97.5% min
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: -60 Mesh
Density: 2.46 +/- 0.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Solubility: Slightly soluble in water @ 25°C. Soluble in water @ 100°C
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
As a flux, acid catalyst, or chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride, and metallic borides
Formula:
B₂O₃ Pto. Ebullición: 1860 °C Pto. de fusión: ∼450 °C Densidad: 2,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011315 Núm. CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 IR: 01-2119486655-24 Índice Merck: 14,1337 |