Trióxido de diboro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
41786.04 41786.09 41786.18
41786.04EA 45.7 EUR
41786.04 41786.09 41786.18
Trióxido de diboro ≥99.999% (metals basis)
Trióxido de diboro
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Physical Form: Powder Density: 2.46 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315
Formula: B₂O₃
MW: 69,62 g/mol
Pto. Ebullición: 1860 °C
Pto. de fusión: ∼450 °C
Densidad: 2,46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011315
Núm. CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
IR: 01-2119486655-24
Índice Merck: 14,1337