Trióxido de diboro ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
di-Boro trióxido, Anhídrido bórico
89964.36
89964.22
89964.36EA
317
EUR
89964.36
89964.22
Trióxido de diboro ≥99.98% (metals basis)
Trióxido de diboro
Purity: 99.98%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Powder
Density: 2.46
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Formula:
B₂O₃ Pto. Ebullición: 1860 °C Pto. de fusión: ∼450 °C Densidad: 2,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011315 Núm. CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 IR: 01-2119486655-24 Índice Merck: 14,1337 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...