Trióxido de diboro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: di-Boro trióxido, Anhídrido bórico
A11707.36 A11707.0E
A11707.36EA 57.1 EUR
A11707.36 A11707.0E
Trióxido de diboro ≥99%
Trióxido de diboro
Purity: 99% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315
Formula: B₂O₃
Pto. Ebullición: 1860 °C
Pto. de fusión: ∼450 °C
Densidad: 2,46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011315
Núm. CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
IR: 01-2119486655-24
Índice Merck: 14,1337