Trióxido de diboro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250 1.00169.0150
1.00169.0250EA 1490 EUR
1.00169.0250 1.00169.0150
Trióxido de diboro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Trióxido de diboro
Formula: B₂O₃
Pto. Ebullición: 1860 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011315
Núm. CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
IR: 01-2119486655-24
Índice Merck: 13,01327
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)