Trióxido de ditalio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thallium (III) oxide
A17601.18
A17601.09
A17601.18EA
204
EUR
A17601.18
A17601.09
Trióxido de ditalio 96%
Trióxido de ditalio
Purity: 96%
CAS No.: 1314-32-5
Molecular Formula: Tl2O3
Formula Weight: 456.74
Odour: Odourless
Melting Point: 717°
Boiling Point: 875°
Merck Reference: 14,9268
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011276
Formula:
O₃Tl₂ Pto. Ebullición: 875 °C Pto. de fusión: 717 °C Densidad: 9,65 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011276 Núm. CAS: 1314-32-5 EINECS: 215-229-3 UN: 1707 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9268 |