Ácido bórico ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
10659.14
10659.22
10659.36
10659.14EA
103
EUR
10659.14
10659.22
10659.36
Ácido bórico ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Ácido bórico
Purity: 99.9995%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Physical Form: Powder
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Formula:
B(OH)₃ Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Densidad: 1,435 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011337 Núm. CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 IR: 01-2119486683-25 Índice Merck: 14,1336 |