Ácido bórico ≥99.8%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Physical Form: Granular
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Formula:
B(OH)₃ Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa) Densidad: 1,435 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011337 Núm. CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 IR: 01-2119486683-25 Índice Merck: 14,1336 |