Ácido bórico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
A10896.0C
A10896.0E
A10896.36
A10896.0CEA
333
EUR
A10896.0C
A10896.0E
A10896.36
Ácido bórico ≥99%
Ácido bórico
Purity: 99+%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Formula:
B(OH)₃ MW: 61.83 g/mol Pto. Ebullición: 185 Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Densidad: 1.435 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011337 Núm. CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 IR: 01-2119486683-25 Índice Merck: 14,1336 |