Ácido bórico ≥99.5% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0588-1KGEA 128 EUR
0588-1KG 0588-500G
Ácido bórico ≥99.5% ACS
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles (methanol) ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Nonvolatiles (methanol) ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Sulphate ≤0.01%