Ácido bórico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
0055.0500EA 50.5 EUR
0055.0500 0055.1000
Ácido bórico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.5 %
Arsenic (As) max. 1 ppm
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble in Methanol max. 0.005 %
Nonvolatile with Methanol max. 0.05 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.005 %