Ácido bórico, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
0501.1000EA 60.97 EUR
0501.1000
Ácido bórico, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 15 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.5 %
Organic Matter passes test
pH 3.8 - 4.8
Solubility in Alcohol passes test
Sulfates (as SO4) max. 450 ppm