Ácido bórico ≥99.5% (by acidimetry), granulado, Bioreactivo ultra puro para biología molecular, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
4035-01EA 83.3 EUR
4035-01 4035-05
Ácido bórico ≥99.5% (by acidimetry), granulado, Bioreactivo ultra puro para biología molecular, J.T.Baker®
Ácido bórico
For molecular biology buffers. Lot analysis on label.
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (H₃BO₃) (by acidimetry) ≥99.5 %
RNase Activity Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble in Methanol ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1.000 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤5.000 ppm