Ácido bórico, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
MQ300
1.00165.0100 1.00165.0500 1.00165.1000 1.00165.9025
1.00165.0100EA 32.9 EUR
1.00165.0100 1.00165.0500 1.00165.1000 1.00165.9025
Ácido bórico, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 46.5 g/l (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.8 (33 g/l, H2O, 20 °C)