Ácido bórico 99.0-100.5% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
20181.294EA 63.3 EUR
20181.294 20181.363 20181.465
Ácido bórico 99.0-100.5% Ph. Eur.
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (3.3 %) 3.8 - 4.8
Solubility in alcohol Passes test
Organic matter Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 450 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process