Sulfato de ditalio 99.9+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 50.4 EUR
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Sulfato de ditalio 99.9+% (trace metals basis)
Sulfato de ditalio
Formula: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Pto. de fusión: 632 °C
Densidad: 6.77 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011278
Núm. CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,09405
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %