Telururo de galio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
41881.03
41881.06
41881.03EA
191
EUR
41881.03
41881.06
Telururo de galio ≥99.999% (metals basis)
Telururo de galio
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-14-5
Molecular Formula: GaTe
Formula Weight: 197.32
Physical Form: 6mm & down
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00135536
Formula:
GaTe MW: 197,32 g/mol Pto. Ebullición: 103…104 °C (0,08 mmHg) Pto. de fusión: 824 °C Densidad: 5,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135536 Núm. CAS: 12024-14-5 EINECS: 234-690-1 |