Plomo (II) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de plomo, Cloruro de plomo(II)
10722.14
10722.22
10722.14EA
155
EUR
10722.14
10722.22
Plomo (II) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Plomo (II) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: Cl2Pb
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Crystalline
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formula:
Cl₂Pb Pto. Ebullición: 951 °C Pto. de fusión: 501 °C Densidad: 5,85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011157 Núm. CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5404 |