Plomo (II) cloruro 99%, reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de plomo, Cloruro de plomo(II)
12349.18 12349.36 12349.A3
12349.18EA 25.4 EUR
12349.18 12349.36 12349.A3
Plomo (II) cloruro 99%, reagent
Plomo (II) cloruro
Purity: 99% CAS No.: 7758-95-4 Molecular Formula: PbCl2 Formula Weight: 278.10 Physical Form: Crystalline Powder Density: 5.85 Melting Point: 501° Boiling Point: 951° Solubility: Soluble in hot water, alkali hydroxides, NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol Merck Reference: 14,5404 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011157
Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux
Formula: Cl₂Pb
MW: 278.11 g/mol
Pto. Ebullición: 951 °C
Pto. de fusión: 501 °C
Densidad: 5.85
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011157
Núm. CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5404