Plomo (II) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de plomo, Cloruro de plomo(II)
Ampuled under argon
35704.06 35704.14 35704.22
35704.06EA 202 EUR
35704.06 35704.14 35704.22
Plomo (II) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Plomo (II) cloruro
Purity: 99.999% CAS No.: 7758-95-4 Molecular Formula: PbCl2 Formula Weight: 278.10 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.85 Melting Point: 501° Boiling Point: 951° Merck Reference: 14,5404 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011157
Formula: Cl₂Pb
MW: 278.11 g/mol
Pto. Ebullición: 951 °C
Pto. de fusión: 501 °C
Densidad: 5.85
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011157
Núm. CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5404