Germanio (IV) cloruro 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de germanio, Tetraclorogermano
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 275 EUR
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Germanio (IV) cloruro 99.99% (trace metals basis)
Germanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ge
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –49,5 °C
Densidad: 1,84 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011029
Núm. CAS: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 2922
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,04418
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %