Germanio (IV) cloruro ≥99.9999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
10509.06
10509.14
10509.22
10509.06EA
87.3
EUR
10509.06
10509.14
10509.22
Germanio (IV) cloruro ≥99.9999% (metals basis)
Germanio (IV) cloruro
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10038-98-9
Molecular Formula: Cl4Ge
Formula Weight: 214.40
Physical Form: Liquid
Density: 1.874
Appearance: Colourless
Odour: Acidic
Melting Point: -49.5°
Boiling Point: 83.1°
Merck Reference: 14,4410
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011029
Formula:
Cl₄Ge MW: 214,42 g/mol Pto. Ebullición: 83,1 °C Pto. de fusión: –49,5 °C Densidad: 1,874 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011029 Núm. CAS: 10038-98-9 EINECS: 233-116-7 UN: 3264 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4410 |