Tetraclorosilano 99.8+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Silicio (IV) cloruro, Silicio tetracloruro, Tetracloruro de silicio
201160500 201165000
ACRO201160500EA 34.9 EUR
ACRO201160500 ACRO201165000
Tetraclorosilano 99.8+%
Tetraclorosilano
Formula: Cl₄Si
MW: 169.9 g/mol
Pto. Ebullición: 58 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1.48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011229
Núm. CAS: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,08644
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Purity ≥99.80 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Antimony (Sb) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Titanium (Ti) ≤1 ppm
Vanadium (V) ≤0.1 ppm