Tetraclorosilano ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Silicio (IV) cloruro, Silicio tetracloruro, Tetracloruro de silicio
40148.AC
40148.AE
40148.ACEA
63.6
EUR
40148.AC
40148.AE
Tetraclorosilano ≥99.998% (metals basis)
Tetraclorosilano
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-04-7
Molecular Formula: Cl4Si
Formula Weight: 169.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.483
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -70°
Boiling Point: 57.6°
Merck Reference: 14,8500
UN No.: 1818
MDL No.: MFCD00011229
Formula:
Cl₄Si MW: 169.9 g/mol Pto. Ebullición: 57.6 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1.483 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011229 Núm. CAS: 10026-04-7 EINECS: 233-054-0 UN: 1818 ADR: 8 II Índice Merck: 14,8500 |