Tetraclorosilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Silicio (IV) cloruro, Silicio tetracloruro, Tetracloruro de silicio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07706.0100 8.07706.1000
8.07706.0100EA 63 EUR
8.07706.0100 8.07706.1000
Tetraclorosilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetraclorosilano
Formula: Cl₄Si
MW: 169.9 g/mol
Pto. Ebullición: 57.6
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011229
Núm. CAS: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,08644
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 169.90 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 260 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (5 g/l, H2O)
Synonyms Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Hill Formula Cl4Si
Chemical Formula SiCl4