Estaño (II) cloruro, anhidro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de estaño
41960.30 41960.A1 41960.A7
41960.30EA 113 EUR
41960.30 41960.A1 41960.A7
Estaño (II) cloruro, anhidro ≥99%
Estaño (II) cloruro
Purity: 99% min CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Physical Form: Crystalline Density: 3.95 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Solubility: Soluble in water, alkalies, alcohol, MEK, methyl acetate, ether, and acetone Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
As a reducing agent, in plating reactions, as a galvanizing reagent, an antisludging agent, a stabilizer, and as a catalyst
Formula: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Pto. Ebullición: 652 °C
Pto. de fusión: 247 °C
Densidad: 3.95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011241
Núm. CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,8783