Estaño (II) cloruro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de estaño
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
A16202.22EA
44
EUR
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
Estaño (II) cloruro, anhidro 98%
Estaño (II) cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Formula:
SnCl₂ Pto. Ebullición: 652 °C Pto. de fusión: 247 °C Densidad: 3,95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011241 Núm. CAS: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8783 |