Estaño (II) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de estaño
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 66.9 EUR
8.18150.0100 8.18150.0500
Estaño (II) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Estaño (II) cloruro
Formula: SnCl₂
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011241
Núm. CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)