Estaño (IV) cloruro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
197510010
197510100
197511000
197510025
ACRO197510010EA
321
EUR
ACRO197510010
ACRO197510100
ACRO197511000
ACRO197510025
Estaño (IV) cloruro, anhidro 99%
Estaño (IV) cloruro
Formula:
Cl₄Sn Pto. Ebullición: 114 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 2,22 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011242 Núm. CAS: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Índice Merck: 12,08929 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % |
Free chlorine | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤40 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |