Estaño (IV) cloruro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-78-8
Molecular Formula: Cl4Sn
Formula Weight: 260.50
Physical Form: Liquid
Density: 2.26
Refractive Index: 1.512
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -33°
Boiling Point: 114°
Merck Reference: 14,8774
UN No.: 1827
MDL No.: MFCD00011242
Formula:
Cl₄Sn Pto. Ebullición: 114 °C Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 2,26 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011242 Núm. CAS: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Índice Merck: 14,8774 |