Silicagel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
240380010 240380050
ACRO240380010EA 110 EUR
ACRO240380010 ACRO240380050
Silicagel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (undersized particles)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.55 to 0.85 ml/g
pH 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water ≤4 % (150°C, 2 h)