Silicagel, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 109 EUR
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
Silicagel, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)