Silicagel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
241660010 241660050
ACRO241660010EA 116 EUR
ACRO241660010 ACRO241660050
Silicagel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)