Silicagel, Tamaño de poro: 40 Å 0.200-0.500 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
241670010
241672500
ACRO241670010EA
116
EUR
ACRO241670010
ACRO241672500
Silicagel, Tamaño de poro: 40 Å 0.200-0.500 mm para cromatografía
Silicagel
Formula:
SiO₂ Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1710 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 IR: 01-2119379499-16 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Particle size | ≤5 % (Oversize) |
Specific gravity | 0.54 to 0.6 kg/l |
pH | 5.5 to 7 (10 % suspension in water) |
Residual water | 2 to 4 % (160 °C) |